Merck
746495
Sigma-Aldrich
塩化カルシウム
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, ≥97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CaCl2
CAS番号:
分子量:
110.98
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
anhydrous
認証
suitable for SM 5210
蒸気圧
0.01 mmHg ( 20 °C)
製品種目
Redi-Dri
アッセイ
≥97%
形状
powder
品質
free-flowing
mp
772 °C (lit.)
微量陽イオン
magnesium and alkali salts (as sulfates): ≤3.0%
SMILES記法
[Cl-].[Cl-].[Ca++]
InChI
1S/Ca.2ClH/h;2*1H/q+2;;/p-2
InChI Key
UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
塩化カルシウム(CaCl2)は、有機合成においてルイス塩基触媒として使用される無機化合物です。研究室では、アセトン、エーテル、多くのエステル、脂肪族、オレフィン系、芳香族、ハロゲン化炭化水素、中性ガスなどの液体を乾燥するための乾燥剤としても使用されます。
アプリケーション
塩化カルシウムは、グルコース薄膜熱分解実験の触媒として使用できます。固体酸化ジルコニウムの電解脱酸における電解質としても使用されます。
特徴および利点
  • 効率の向上–固くなった粉をほぐす時間と労力をなくしました
  • 安全性–固まりをバラバラにするために道具の力を使うことはありません
  • エコロジー–包装にくっつかないので廃棄物が減ります
  • 経済性–調製と溶媒和が早いため、生産性が向上し、コストが削減されます
  • 保証された品質–専門家が試験した優れた品質で、抗固化剤を含みません
  • フレキシブルな容量–研究用の容量からスケールアップした量までさまざまな容量を提供しています
法的情報
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
746495-2.5KG:
746495-VAR:
746495-BULK:
746495-6X500G:
746495-1KG:
746495-500G:
746495-100G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Elvira De Giglio et al.
Scientific reports, 8(1), 15130-15130 (2018-10-13)
The development of in vitro 3D models to get insights into the mechanisms of bone regeneration could accelerate the translation of experimental findings to the clinic, reducing costs and duration of experiments. This work explores the design and manufacturing of
Ming Yu et al.
Frontiers in chemistry, 8, 512-512 (2020-07-07)
Rare-earth elements (which include all lanthanides, scandium, and yttrium) play a key role in many fields including oil refining, metallurgy, electronics manufacturing, and other high-technology applications. Although the available lanthanide resources are enough for current levels of manufacturing, increased future
Kirsten M Ellegaard et al.
Current biology : CB, 30(13), 2520-2531 (2020-06-13)
Most bacterial species encompass strains with vastly different gene content. Strain diversity in microbial communities is therefore considered to be of functional importance. Yet little is known about the extent to which related microbial communities differ in diversity at this
資料
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.
関連コンテンツ
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.