Merck
402842
Sigma-Aldrich
酢酸ブチル
ACS reagent, ≥99.5%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3COO(CH2)3CH3
CAS番号:
分子量:
116.16
Beilstein:
1741921
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
ACS reagent
蒸気密度
4 (vs air)
蒸気圧
15 mmHg ( 25 °C)
8 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.5%
形状
liquid
自己発火温度
790 °F
expl. lim.
7.6 %
テクニック
tissue processing: suitable
不純物
H2SO4, passes test (darkened)
≤0.0016 meq/g Titr. acid
≤0.1% water
≤0.2% C4H9OH
蒸発残留物質
≤0.001%
APHA: ≤10
屈折率
n20/D 1.394 (lit.)
pH
6.2 (20 °C, 5.3 g/L)
bp
124-126 °C (lit.)
mp
−78 °C (lit.)
密度
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCOC(C)=O
InChI
1S/C6H12O2/c1-3-4-5-8-6(2)7/h3-5H2,1-2H3
InChI Key
DKPFZGUDAPQIHT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
酢酸ブチルは酢酸のブチルエステルです。4つの異性体が存在します:酢酸ブチル、酢酸sec-ブチル、酢酸イソブチル、酢酸tert-ブチル。無色で良い匂いがする液体です。
酢酸ブチル(BA、n-butyl acetate)は、化粧品・医薬品産業では有機溶媒として、また食品産業では調味料として広く使用されているエステルです。その合成について報告されている方法の1つは、膨張性グラファイト(EG)により触媒される酢酸とブタノールの間のエステル化反応です。気相での光触媒による酢酸ブチルの分解は、TiO2、Pt/TiO2およびWO3/TiO2触媒を使用して研究されています。BAは、バイオ燃料添加剤として使える可能性があります。
アプリケーション
酢酸ブチルは、土壌抽出物からアルミニウム-ヒドロキシキノレート複合体を抽出し、分光光度法および蛍光分析法によりアルミニウムを測定するのに使用される場合があります。鉱石から微量の金を抽出するためにも使用できます。金はフレーム原子吸光分析によって測定されます。
酢酸ブチルは、精巣組織および培養細胞の免疫組織化学(IHC)および免疫蛍光(IF)染色のための調製に使用することができます。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
80.6 °F - closed cup
引火点(℃)
27 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
402842-100ML:4548173145587
402842-20L:4548173145600
402842-4X4L:4548173145624
402842-1L:4548173145594
402842-2L:4548173145617
402842-18L:4548173264554
402842-VAR:
402842-4L:
402842-BULK:
402842-500ML:4548173145631
402842-2.5L:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
Determination of trace gold in ores by butyl acetate extraction and flame atomic absorption spectrometry.
Shan XG and Lin YF.
Metallurgical Analysis, 3, 016-016 (2011)
Catalytic Behaviors of Expansible Graphite in the Synthesis of Butyl Acetate.
Pang XY.
Journal of Chemistry, 9(4), 1816-1822 (2012)
Liquid-liquid equilibria for ternary systems acetic acid+ n-butyl acetate+ hydrocarbons at 293.15K.
Romain R, et al.
Fluid Phase Equilibria, 356, 264-270 (2013)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 154-154 (1994)
Photocatalytic oxidation of butyl acetate in vapor phase on TiO2, Pt/TiO2 and WO3/TiO2 catalysts.
Keller V, et al.
J. Catal., 215(1), 129-138 (2003)