Merck
383112
Sigma-Aldrich
ヨウ化ナトリウム
ACS reagent, ≥99.5%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NaI
CAS番号:
分子量:
149.89
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
アッセイ:
≥99.5%
グレード:
ACS reagent
フォーム:
chunks or granules
crystalline powder
powder or crystals
グレード
ACS reagent
品質水準
蒸気密度
>1 (vs air)
蒸気圧
~1 hPa ( 767 °C)
アッセイ
≥99.5%
フォーム
chunks or granules
crystalline powder
powder or crystals
不純物
≤0.002% N compounds
≤0.01% insolubles
pH
6.0-9.0 (25 °C, 5%)
mp
661 °C (lit.)
微量陰イオン
Cl- and Br-: ≤0.01%
iodate (IO3-): ≤3 ppm
phosphate (PO43-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
微量陽イオン
Ba: ≤0.002%
Ca: ≤0.002%
Fe: ≤5 ppm
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
SMILES記法
[Na+].[I-]
InChI
1S/HI.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChI Key
FVAUCKIRQBBSSJ-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
ヨウ化ナトリウムは水溶性のヨウ化物塩です。
アプリケーション
ヨウ化ナトリウムはマイヤーのヘマトキシリン染色液の成分として用いられました。
以下のようなプロセスで用いられることがあります:
  • アクリル酸ブチル重合の前駆体。
  • DNA 抽出におけるカオトロピック剤。
  • アミノ酸中 N-tert-ブチロキシカルボニル基の除去における脱保護剤。
  • 水溶性蛍光消光剤。
法的情報
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
383112-100G:4548173988269
383112-2.5KG:4548173988276
383112-12KG:
383112-4X2.5KG:
383112-BULK:
383112-500G:4548173988283
383112-VAR:
383112-6X500G:
383112-12X100G:
383112:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Poly(propyleneimine) Dendrimers as pH-Sensitive Controlled-Release Systems.
Pistolis G, et al.
Chemistry (Weinheim An Der Bergstrasse, Germany), 5(5), 1440-1444 (1999)
Oxidative stress in the aging rat heart is reversed by dietary supplementation with (R)-a-lipoic acid.
Suh JH, et al.
Faseb Journal, 15(3), 700-706 (2001)
Use of sodium iodide as the precursor to the control agent in ab initio emulsion polymerization.
Tonnar J and Lacroix-Desmazes P.
Angewandte Chemie (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 120(7), 1314-1317 (2008)
Isolation and characterization of mesenchymal stem cells.
Odabas SA, et al.
Bone Marrow and Stem Cell Transplantation., 1109, 47-63 (2014)
Sodium iodide as a novel, neutral and facile deprotecting reagent of N-tert-butyloxycarbonyl groups in peptide chemistry.
Ham J, et al. et al.
Protein and peptide letters, 5(5), 257-258 (1998)