Merck
343005
Sigma-Aldrich
酸化鉄(III)
pieces, 3-12 mm, 99.8% trace metals basis
別名:
酸化第二鉄
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Fe2O3
CAS番号:
分子量:
159.69
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
グレード
for analytical purposes
アッセイ
99.8% trace metals basis
フォーム
pieces
sintered
粒径
3-12 mm
SMILES記法
O=[Fe]O[Fe]=O
InChI
1S/2Fe.3O
InChI Key
JEIPFZHSYJVQDO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Suitable for vacuum deposition.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
343005-250G:
343005-VAR:
343005-BULK:
343005-50G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The structure of iron (III) oxide-hydrate gels.
Van der Giessen AA.
J. Inorg. Nucl. Chem., 28(10), 2155-2159 (1966)
Light-induced reduction of natural iron (III) oxide and its relevance to phytoplankton.
Finden DAS, et al.
Nature, 309, 783-784 (1984)
Synthesis and photoelectrochemical properties of nanoporous iron (III) oxide by potentiostatic anodization.
Prakasam HE, et al.
Nanotechnology, 17(17), 4285-4285 (2006)
William B Ingler et al.
Journal of the American Chemical Society, 126(33), 10238-10239 (2004-08-19)
Stable zinc-doped iron(III) oxide thin films that exhibit p-type behavior were synthesized by spray pyrolytic deposition (SPD) on conducting indium-doped tin oxide-coated glass substrate. The highest photocurrent density of 1.1 mA/cm2 was observed at an illumination intensity of 40 mW/cm2
The single-crystal Raman spectra of nearly opaque materials. Iron (III) oxide and chromium (III) oxide.
Beattie IR and Gilson TR.
J. Chem. Soc. Sect. A, 980-986 (1970)