Merck
342793
Sigma-Aldrich
酸化マグネシウム
≥99% trace metals basis, -325 mesh
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 G
¥17,300
1 KG
¥30,100
¥17,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
250 G
¥17,300
1 KG
¥30,100
About This Item
化学式:
MgO
CAS番号:
分子量:
40.30
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352303
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
¥17,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
for analytical purposes
アッセイ
≥99% trace metals basis
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: magnesium
損失
10% loss on ignition, 1000°C (absorbed H2O and CO2)
粒径
-325 mesh
mp
2852 °C (lit.)
SMILES記法
O=[Mg]
InChI
1S/Mg.O
InChI Key
CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
酸化マグネシウムは、アシル化、アルキル化、酸化、還元、複素環の形成、三級アミンの開環、芳香族アセタールのニトロ化、ハロゲン化水素化、脱ハロゲン化水素化、有機水銀のカルボニル化に使用される穏やかな塩基性試薬であり、アルケンを形成する脱離基として機能します。
アプリケーション
酸化マグネシウムは、以下の用途で触媒として使用できます:
  • オクテンを合成するためのn-オクタンの脱水素化。
  • 求電子性オレフィンを合成するための芳香族アルデヒドとシアノ酢酸エチルの無溶媒クネーフェナーゲル縮合。
アナリシスノート
金属性不純物量に基づく純度
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
342793-BULK:
342793-1KG:
342793-VAR:
342793-250G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Effect of different catalyst supports on the (n, m) selective growth of single-walled carbon nanotube from Co-Mo catalyst.
Wang B, et al.
J. Mater. Sci., 44(12), 3285-3295 (2009)
Synthesis of ethylene and ethane by partial oxidation of methane over lithium-doped magnesium oxide.
Ito T and Lunsford JH.
Nature, 721-722 (1985)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 495-495 (1994)
Magnesium oxide-catalysed reaction of carbon dioxide with an epoxide with retention of stereochemistry.
Yano T, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 12, 1129-1130 (1997)
Jian-Bin Shi et al.
Carbohydrate research, 359, 65-69 (2012-08-29)
This work describes the structural changes of bagasse hemicelluloses during the cooking process involving active oxygen (O(2) and H(2)O(2)) and solid alkali (MgO). The hemicelluloses obtained from the bagasse raw material, pulp, and yellow liquor were analyzed by high-performance anion-exchange
質問
1–2/2 質問  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf