Merck
31254
Sigma-Aldrich
ヘキサシアノ鉄(II)酸カリウム 三水和物
puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99%
別名:
フェロシアン化カリウム, 黄血塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
K4Fe(CN)6 · 3H2O
CAS番号:
分子量:
422.39
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.24
グレード
ACS reagent
puriss. p.a.
認証
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
アッセイ
≥99%
形状
crystalline
不純物
≤0.005% Insoluble matter
pH
8-10 (25 °C, 211 g/L)
mp
70 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.01%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
微量陽イオン
Na: ≤0.01%
Pb: ≤0.002%
SMILES記法
O.O.O.[K+].[K+].[K+].[K+].N#C[Fe-4](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
InChI
1S/6CN.Fe.4K.3H2O/c6*1-2;;;;;;;;/h;;;;;;;;;;;3*1H2/q;;;;;;-4;4*+1;;;
InChI Key
NRYOVBQTVIWDNU-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
31254-500G:4548173357461
31254-1KG:4548173357454
31254-50KG-H:
31254-VAR:
31254-6X1KG:
31254-6X500G:
31254-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Thermal decomposition of potassium hexacyanoferrate (II) trihydrate.
Kunrath JI, et al.
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 14(3), 253-264 (1978)
A voltammetric biosensor based on glassy carbon electrodes modified with single-walled carbon nanotubes/hemoglobin for detection of acrylamide in water extracts from potato crisps.
Krajewska A, et al.
Sensors, 8(9), 5832-5844 (2008)
Decomposition of crystalline potassium hexacyanoferrate (II) trihydrate by incident energetic argon ions.
Ohno SI and Furukawa K.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 58(4), 1100-1104 (1985)
Production of pectolytic enzymes by Aspergillus niger: effect of inoculum size and potassium hexacyanoferrate II-trihydrate.
Friedrich J, et al.
Applied Microbiology and Biotechnology, 33(4), 377-381 (1990)
M A D Listiyani et al.
Journal of dairy science, 94(9), 4347-4359 (2011-08-23)
Previous studies have shown that bleaching negatively affects the flavor of 70% whey protein concentrate (WPC70), but bleaching effects on lower-protein products have not been established. Benzoyl peroxide (BP), a whey bleaching agent, degrades to benzoic acid (BA) and may