Merck
243523
Sigma-Aldrich
塩化スズ(II) 二水和物
ACS reagent, 98%
別名:
塩化第一スズ 二水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
SnCl2 · 2H2O
CAS番号:
分子量:
225.65
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
アッセイ:
98%
98.0-103.0% (ACS specification)
グレード:
ACS reagent
フォーム:
powder or crystals
溶解性:
hydrochloric acid: passes test
water: soluble
グレード
ACS reagent
品質水準
アッセイ
98%
98.0-103.0% (ACS specification)
フォーム
powder or crystals
反応適合性
reagent type: catalyst
core: tin
bp
652 °C (lit.)
mp
37-38 °C (dec.) (lit.)
溶解性
hydrochloric acid: passes test
water: soluble
微量陰イオン
sulfate (SO42-): passes test (lim. ~0.003%)
微量陽イオン
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.003%
K: ≤0.005%
Na: ≤0.01%
Pb: ≤0.01%
SMILES記法
O.O.Cl[SnH2]Cl
InChI
1S/2ClH.2H2O.Sn/h2*1H;2*1H2;/q;;;;+2/p-2
InChI Key
FWPIDFUJEMBDLS-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
SnCl2.2H2Oの結晶は、単斜晶系およびP21/c空間群を示します。
アプリケーション
塩化スズ(II)二水和物(SnCl2.2H2O)はインドールの調製に使用できます。共役ジオキソロン、共役および非共役アセタール(ジメトキシおよびジエトキシアセタール)のアルデヒドへの変換に使用できます。
本化合物は、3-アミノイミダゾ[1,2-a]ピリジンの合成において触媒の役割を果たしています。制御された条件下で400~700度で熱分解することにより、二酸化スズ(SnO2)ナノ構造の合成の前駆体として使用できます。
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Cardio-vascular system, Respiratory system
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
243523-BULK:
243523-500G:4548173123349
243523-12KG:
243523-2.5KG:4548173123332
243523-100G:4548173123325
243523-5G:4548173123356
243523-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
An X-Ray Redetermination of the Crystal Structure of Tin (II) Chloride Dihydrate.
Kiriyama H, et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 46(5), 1389-1395 (1973)
Optical properties of SnO2 nanostructures prepared via one-step thermal decomposition of tin (II) chloride dihydrate.
Al-Gaashani R, et al.
Materials Science and Engineering, B, 177(6), 462-470 (2012)
Ruthenium-catalysed synthesis of indoles from anilines and trialkanolamines in the presence of tin (II) chloride dihydrate.
Cho CS.
Chemical Communications (Cambridge, England), 9, 995-996 (1998)
Tin (II) Chloride Dihydrate Catalyzed Groebke Condensation: An Efficient Protocol for the Synthesis of 3-Aminoimidazo[1,2-a]pyridines.
Shaabani A, et al.
Chin. J. Chem., 27(2), 369-371 (2009)
Tin (II) chloride dihydrate: A mild and efficient reagent for cleaving acetals.
Ford KL and Roskamp EJ.
Tetrahedron Letters, 33(9), 1135-1138 (1992)