蒸気密度
3.5 (vs air)
品質水準
蒸気圧
40 mmHg ( 20 °C)
83 mmHg ( 37.7 °C)
グレード
puriss.
アッセイ
≥99% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
433 °F
expl. lim.
7 %
不純物
≤0.001% free acid (as CH3COOH)
≤0.0015% non-volatile matter
≤0.02% water (Karl Fischer)
屈折率
n20/D 1.387 (lit.)
bp
98 °C (lit.)
mp
−91 °C (lit.)
密度
0.684 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCC
InChI
1S/C7H16/c1-3-5-7-6-4-2/h3-7H2,1-2H3
InChI Key
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
24.8 °F - closed cup
引火点(℃)
-4 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
15677N-72X2.5L:
15677-5L:
15677JP-4X2.5L:
15677-25L:
15677JP-6X1L:
15677-VAR:
15677-40L:
15677-45L:
15677JP-6X500ML:
15677-500ML:
15677-6X1L:
15677-195L:
15677-4X2.5L:
15677-6X500ML:
15677-2.5L:
15677-4X5L:
15677-1L:
15677-10L:
15677D-25L:
15677D-VAR:
15677-40KG:
15677-200L:
15677-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)