Merck
14270
Sigma-Aldrich
Beryllium sulfate tetrahydrate
purum p.a., ≥99% (T)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BeSO4 · 4H2O
CAS番号:
分子量:
177.14
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
グレード
purum p.a.
アッセイ
≥99% (T)
形状
powder or crystals
密度
1.713 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
微量陽イオン
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
SMILES記法
[Be++].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Be.H2O4S.4H2O/c;1-5(2,3)4;;;;/h;(H2,1,2,3,4);4*1H2/q+2;;;;;/p-2
InChI Key
DIMYTQPLZWDZFE-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system, Skin,Respiratory Tract
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
PRTR
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
14270-500G:4548173285672
14270-25G:4548173285689
14270-100G:4548173285696
14270-BULK:
14270-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Refinement of the crystal structure of beryllium sulphate tetrahydrate.
Dance IG and Freeman HC.
Acta Crystallographica Section B, Structural Science, Crystal Engineering and Materials, 25(2), 304-310 (1969)
A neutron diffraction determination of the structure of beryllium sulphate tetrahydrate, BeSO4.4H2O.
Sikka SK and Chidambaram R.
Acta Crystallographica Section B, Structural Science, Crystal Engineering and Materials, 25(2), 310-315 (1969)
The carcinogenicity of beryllium.
Kuschner M.
Environmental Health Perspectives, 40, 101-101 (1981)
The synergetic effect in beryllium sulfate tetrahydrate-an experimental electron-density study.
Kellersohn T, et al.
Acta Crystallographica Section B, Structural Science, Crystal Engineering and Materials, 50(3), 316-326 (1994)
Bis[2-(benz (othia/oxa)zol-2-yl)phenolato-[κ]2N,O] beryllium(II).
Tong Y-P.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 61(8), m1472-m1474 (2005)