Merck
132047
Sigma-Aldrich
1,2,4-トリクロロベンゼン
ReagentPlus®, ≥99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H3Cl3
CAS番号:
分子量:
181.45
Beilstein:
956819
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
eCl@ss:
39050227
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.04
bp:
214 °C (lit.)
蒸気密度
>6 (vs air)
品質水準
蒸気圧
1 mmHg ( 40 °C)
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
≥99%
フォーム
solid or liquid
自己発火温度
1060 °F
expl. lim.
6.6 %, 150 °F
dilution
(for general lab use)
屈折率
n20/D 1.571 (lit.)
bp
214 °C (lit.)
mp
16 °C (lit.)
溶解性
water: insoluble
密度
1.454 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Clc1ccc(Cl)c(Cl)c1
InChI
1S/C6H3Cl3/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3H
InChI Key
PBKONEOXTCPAFI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
1,2,4-トリクロロベンゼンはトリクロロベンゼンの異性体の1つです。水の低分子量有機混入物質としてみられます。タンニン酸存在下で有機クレイ吸着剤を用いた水からの除去法について報告されています。ニッケルスピネル上に担持されたニッケル触媒存在下での水素化脱塩素の研究が行われています。
アプリケーション
1,2,4-トリクロロベンゼン(TCB)はC60ナノ/微結晶の調製の溶媒として使用することができます。
1,2,4-トリクロロベンゼンは、高性能太陽電池に応用可能なインデン-C60ビス付加物を合成するための溶媒として使用される場合があります。繊維産業におけるキャリヤーガスとしても使用できます。
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113.0 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
132047-4L:4548173960746
132047-18L-CS:4548173371733
132047-BULK:
132047-100ML:
132047-VAR:
132047-5ML:
132047-18L:
132047-250ML:
132047-20L:4548173960739
132047-1L:4548173960722
132047-2.5L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
トルエン anhydrous, 99.8%
Sigma-Aldrich
244511
トルエン
"Indene- C60 bisadduct: a new acceptor for high-performance polymer solar cells"
He Y, et al.
Journal of the American Chemical Society, 132(04), 1377-1382 (2010)
"Synthesis and spectroscopic properties of new luminol-linked calixarene derivatives"
Ma H, et al.
Analytica Chimica Acta, 362(02), 121- 129 (1998)
Synthesis and characterization of several Ni/NiAl2O4 catalysts active for the 1, 2, 4-trichlorobenzene hydrodechlorination.
Cesteros Y, et al.
Applied Catalysis. B, Environmental, 25(4), 213-227 (2000)
Sorption and cosorption of 1, 2, 4-trichlorobenzene and tannic acid by organo-clays.
Dentel SK, et al.
Water Research, 32(12), 3689-3697 (1998)
M Karimi et al.
Scientific reports, 9(1), 2612-2612 (2019-02-24)
Blending polyolefins with certain types of natural polymers like starch can be beneficial to their biodegradation. The impact of alpha-amylase on the biodegradation of low-density polyethylene (LDPE)-starch blend samples in an aqueous solution was investigated through characterizing their physical, mechanical