戻る
Hellma
®
cuvettes, demountable cells
Products
製品区分
cuvettes (2)
メーカー
容量(µL)
検出方法
技法
製品の絞り込み
Showing 1-2 of 2
比較する
製品番号
詳細
価格
Z800058
Hellma
®
cuvettes, demountable cells,
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 0.5 ± 0.010 mm, chamber volume 130 μL
表示
価格を表示
Z805963
Hellma
®
cuvettes, demountable cells,
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 0.1 ± 0.005 mm, chamber volume 26 μL