Merck
Z418595
Sigma-Aldrich
Aldrich® 一口丸底フラスコ
capacity 5,000 mL, joint: ST/NS 24/40
別名:
丸底フラスコ, 平底フラスコ
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥38,700
¥38,700
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥38,700
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
¥38,700
Check Cart for Availability
物質
glass (Clear)
round bottom flask
single-neck
ジョイント
joint: ST/NS24/40
無菌性
non-sterile
特徴
closure type Standard Taper Joint
包装
case of 1
メーカー/製品名
Sigma-Aldrich
外径
223 mm
キャパシティ
5,000 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)