Merck
Y0001755
プロピオン酸フルチカゾン
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
(6α,11β,16α,17α)-6,9-ジフルオロ-11-ヒドロキシ-16-メチル-3-オキソ-17-(1-オキソプロポキシ)アンドロスタ-1,4-ジエン-17-カルボチオ酸 S-(フルオロメチル)エステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C25H31F3O5S
CAS番号:
分子量:
500.57
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
fluticasone
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCC(=O)O[C@@]1([C@H](C)C[C@H]2[C@@H]3C[C@H](F)C4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]12C)C(=O)SCF
InChI
1S/C25H31F3O5S/c1-5-20(31)33-25(21(32)34-12-26)13(2)8-15-16-10-18(27)17-9-14(29)6-7-22(17,3)24(16,28)19(30)11-23(15,25)4/h6-7,9,13,15-16,18-19,30H,5,8,10-12H2,1-4H3/t13-,15+,16+,18+,19+,22+,23+,24+,25+/m1/s1
InChI Key
WMWTYOKRWGGJOA-CENSZEJFSA-N
遺伝子情報
human ... NR3C1(2908)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。
詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
生物化学的/生理学的作用
プロピオン酸フルチカゾンは、第二世代の糖質コルチコイドです。喘息用の抗炎症剤として使用されます。糖質コルチコイド受容体を介して濃度依存的に、好酸球のアポトーシスを促進します。
包装
Unit quantity: 15 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
Y0001755:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)