Merck
Y0001468
Sodium iodohippurate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
Sodium o-iodohippurate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
15 MG
¥18,770
¥18,770
出荷予定日2025年5月25日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
15 MG
¥18,770
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H8INO3
CAS番号:
分子量:
305.07
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥18,770
出荷予定日2025年5月25日
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
sodium iodohippurate
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Na+].Ic1c(cccc1)C(=O)NCC(=O)[O-]
InChI
1S/C9H8INO3.Na/c10-7-4-2-1-3-6(7)9(14)11-5-8(12)13;/h1-4H,5H2,(H,11,14)(H,12,13);/q;+1/p-1
InChI Key
XYITYKDGJLHYPW-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Sodium iodohippurate EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)