Merck
Y0001420
オキシメトロン
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
17β-ヒドロキシ-2-(ヒドロキシメチレン)-17-メチル-5α-アンドロスタン-3-オン, アナステロン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H32O3
CAS番号:
分子量:
332.48
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
stanozolol
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H][C@@]12CC[C@]3([H])C(CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]4(C)O)[C@@]1(C)C\C(=C\O)C(=O)C2
InChI
1S/C21H32O3/c1-19-11-13(12-22)18(23)10-14(19)4-5-15-16(19)6-8-20(2)17(15)7-9-21(20,3)24/h12,14-17,22,24H,4-11H2,1-3H3/b13-12-/t14-,15+,16?,17-,19-,20-,21-/m0/s1
InChI Key
ICMWWNHDUZJFDW-ZDBQEZQZSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Stanozolol impurity B EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Carc. 2 - Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
Y0001420-1EA:
Y0001420:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact カスタマーサポート
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
A M Pavlatos et al.
Clinical therapeutics, 23(6), 789-801 (2001-07-07)
Oxymetholone (17beta-hydroxy-2-[hydroxymethylene]-17-methyl-5alpha-androstan-3-one) is a 17alpha-alkylated anabolic-androgenic steroid and a synthetic derivative of testosterone. It has been approved by the US Food and Drug Administration for the treatment of anemias caused by deficient red cell production. This review summarizes the pharmacokinetics
Oxymetholone hepatotoxicity enhanced by concomitant use of cyclosporin A in a bone marrow transplant patient.
P Wood et al.
Clinical and laboratory haematology, 16(2), 201-204 (1994-06-01)