Merck
Y0000555
Iotrolan
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C37H48I6N6O18
CAS番号:
分子量:
1626.23
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
iotrolan
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C37H48I6N6O18/c1-48(32-28(40)22(34(64)44-12(4-50)16(58)8-54)26(38)23(29(32)41)35(65)45-13(5-51)17(59)9-55)20(62)3-21(63)49(2)33-30(42)24(36(66)46-14(6-52)18(60)10-56)27(39)25(31(33)43)37(67)47-15(7-53)19(61)11-57/h12-19,50-61H,3-11H2,1-2H3,(H,44,64)(H,45,65)(H,46,66)(H,47,67)
InChI Key
XUHXFSYUBXNTHU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Iotrolan EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact カスタマーサポート
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
[Diagnosis and therapy of a spontaneous cerebrospinal fluid leak syndrome].
F Bode et al.
RoFo : Fortschritte auf dem Gebiete der Rontgenstrahlen und der Nuklearmedizin, 181(11), 1087-1089 (2009-10-16)
I Böhm et al.
RoFo : Fortschritte auf dem Gebiete der Rontgenstrahlen und der Nuklearmedizin, 178(3), 306-312 (2006-03-02)
To survey contrast media (CM)-induced alterations of complement factors. In 31 adult patients, who received either an iotrolan (n = 19) or iopromide (n = 12) i. v. injection for CT examination, complement factors C1 q, C3, C4, C5 a
Kwang Su Kim et al.
Anesthesia and analgesia, 108(5), 1658-1661 (2009-04-18)
The purpose of this study was to evaluate epidurography contrast patterns in fluoroscopically guided cervical interlaminar epidural injections using the midline approach. All epidural injections were performed at the C6-7 level in the prone position. Epidurography was performed using a
Andreas Bender et al.
Neurology, 63(7), 1311-1313 (2004-10-13)
Symptomatic aseptic, chemical meningitis is a rare complication of myelography. Its acute clinical course and standard laboratory findings are indistinguishable from those of bacterial meningitis. The authors present a case of severe postmyelographic chemical meningitis and compare CSF and serum
G Diederichs et al.
RoFo : Fortschritte auf dem Gebiete der Rontgenstrahlen und der Nuklearmedizin, 179(10), 1061-1067 (2007-09-06)
Many patients dislike oral contrast media due to their bad taste. The aim of the present study was to identify a solution that tastes better while providing the same opacification in order to offer oncological patients an alternative to the