Merck
Y0000104
キトサン 塩酸塩
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
30 MG
¥25,400
¥25,400
出荷予定日2025年4月12日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
30 MG
¥25,400
About This Item
CAS番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥25,400
出荷予定日2025年4月12日
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
chitosan
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Chitosan hydrochloride EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Sara Francesconi et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(20) (2020-10-22)
Fusarium head blight (FHB) is a devastating disease for cereals. FHB is managed by fungicides at anthesis, but their efficacy is variable. Conventional fungicides accumulate in the soil and are dangerous for animal and human health. This study assayed the