安全性情報
TURB20P
Supelco
濁度、20 NTU 校正標準液- ポリマービーズ
certified reference material
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
メーカー/製品名
RTC TURB20-100-P
濃度
in H2O
アプリケーション
environmental
フォーマット
matrix material
保管温度
2-8°C
詳細
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
その他情報
検体の値はロットごとに異なります。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
TURB20P-1L:
TURB20P-100ML:
TURB20P-BULK:
TURB20P-500ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)