スキップする
S2151000
スルファニルアミド
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
p-アミノベンゼンスルホンアミド
で組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
100 mg
カートの在庫状況を確認する
¥24,300
この商品について
化学式:
H2NC6H4SO2NH2
CAS番号:
分子量:
172.20
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
511852
¥24,300
カートの在庫状況を確認する
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
grade
pharmaceutical primary standard
API family
sulfanilamide
manufacturer/tradename
EDQM
mp
164-166 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Nc1ccc(cc1)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C6H8N2O2S/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10/h1-4H,7H2,(H2,8,9,10)
InChI key
FDDDEECHVMSUSB-UHFFFAOYSA-N
General description
Sulfanilamide is an antibacterial drug.
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
Application
This European Pharmacopoeia reference standard is intended for use only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Packaging
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
Other Notes
Sales restrictions may apply.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
16320044687433626
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
analytical standard
grade
-
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
clinical testing
application(s)
-
format
neat
format
neat
format
neat
format
-
API family
sulfanilamide
API family
sulfanilamide
API family
-
API family
-
mp
164-166 °C (lit.)
mp
164-166 °C (lit.)
mp
164-166 °C (lit.)
mp
163-166 °C, 164-166 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under スルファニルアミド
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)