Merck
28-5009
Sigma-Aldrich
デンプン 溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12000000
形状
liquid
利用可能性
available only in Japan
濃度
~1 % (w/v)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
適合性
滴定用
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Jan Code
28-5009-6-100ML-J:
試験成績書(COA)