安全性情報
QC1127
Supelco
pH 7緩衝液
certified reference material
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
CofA
current certificate can be downloaded
メーカー/製品名
RTC QCI-027-7-0.100
濃度
in H2O
アプリケーション
environmental
フォーマット
matrix material
保管温度
2-30°C
詳細
これらの製品は販売中止になっていますが、代替品として使用できる製品を以下のリストに示します。
旧カタログ番号代替カタログ番号
QC1127-100ML1990020001
QC1127-250ML1094070500
CQ1127-500ML1094070500
CQ1127-1L1094071000
CQ1127-10L1094399010
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
QC1127-1L:
QC1127-BULK:
QC1127-500ML:
QC1127-10L:
QC1127-250ML:
QC1127-100ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)