安全性情報
PSRI08
Refractive Index Standard at 20 °C 25 °C and 30 °C
Nominal RI Value 1.5349 at 25 °C, in 10mL Tamper-Evident Glass Vials
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 ML
¥21,800
¥21,800
出荷予定日2025年5月31日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 ML
¥21,800
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥21,800
出荷予定日2025年5月31日
バルクの問い合わせ
品質
in 10mL Tamper-Evident Glass Vials
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Paragon Scientific Ltd
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
WGK
WGK 3
Jan Code
PSRI08-10ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)