certified reference material
pharmaceutical secondary standard
APIファミリー
lamotrigine
形状
solid
包装
pkg of 20 mg
アプリケーション
pharmaceutical
SMILES記法
O=C(C1=C(Cl)C(Cl)=CC=C1)NC2=NC(N)=C(N=N2)C3=CC=CC(Cl)=C3Cl
InChI
1S/C16H9Cl4N5O/c17-9-5-1-3-7(11(9)19)13-14(21)22-16(25-24-13)23-15(26)8-4-2-6-10(18)12(8)20/h1-6H,(H3,21,22,23,25,26)
InChI Key
RDUGDEWOUWFKPL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
おすすめ製品
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR8730-20MG:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.