Merck
PHR3699
ベルバスコシド
new
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
別名:
アセトシド, クサギニン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C29H36O15
CAS番号:
分子量:
624.59
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1711455
APIファミリー
verbascoside
包装
pkg of 40MG
アプリケーション
pharmaceutical
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[C@@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](O)[C@H](OCCc3ccc(O)c(O)c3)O[C@H](CO)[C@H]2OC(=O)\C=C\c4ccc(O)c(O)c4)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C29H36O15/c1-13-22(36)23(37)24(38)29(41-13)44-27-25(39)28(40-9-8-15-3-6-17(32)19(34)11-15)42-20(12-30)26(27)43-21(35)7-4-14-2-5-16(31)18(33)10-14/h2-7,10-11,13,20,22-34,36-39H,8-9,12H2,1H3/b7-4+/t13-,20+,22-,23+,24+,25+,26+,27+,28+,29-/m0/s1
InChI Key
FBSKJMQYURKNSU-ZLSOWSIRSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
フェニルエタノイド配糖体。抗酸化剤および抗増殖剤。
その他情報
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR3699-40MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)