certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1652500
APIファミリー
thalidomide
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 500 mg
アプリケーション
pharmaceutical
保管温度
2-30°C
SMILES記法
O=C1CCC(N2C(=O)c3ccccc3C2=O)C(=O)N1
InChI
1S/C13H10N2O4/c16-10-6-5-9(11(17)14-10)15-12(18)7-3-1-2-4-8(7)13(15)19/h1-4,9H,5-6H2,(H,14,16,17)
InChI Key
UEJJHQNACJXSKW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Repr. 1A
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR3249-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)