certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to Ph. Eur. Y0000304
詳細
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
APIファミリー
arginine
形状
solid
包装
pkg of 50 mg
アプリケーション
pharmaceutical small molecule
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C6H14N4O2.C4H7NO4/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9;5-2(4(8)9)1-3(6)7/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10);2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/t4-;/m1./s1
InChI Key
SUUWYOYAXFUOLX-PGMHMLKASA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
アナリシスノート
その他情報
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR2813-50MG:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.