certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to BP BP688
traceable to Ph. Eur. Y0001390
詳細
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
APIファミリー
cyproterone
包装
pkg of 50 mg
アプリケーション
pharmaceutical small molecule
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H][C@@]12CC[C@](OC(C)=O)(C(C)=O)[C@@]1(C)CC[C@@]3([H])[C@@]2([H])C=C(Cl)C4=CC(=O)[C@@H]5C[C@@H]5[C@]34C
InChI
1S/C24H29ClO4/c1-12(26)24(29-13(2)27)8-6-16-14-10-20(25)19-11-21(28)15-9-18(15)23(19,4)17(14)5-7-22(16,24)3/h10-11,14-18H,5-9H2,1-4H3/t14-,15+,16-,17-,18-,22-,23-,24-/m0/s1
InChI Key
UWFYSQMTEOIJJG-FDTZYFLXSA-N
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR2809-50MG:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.