certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to Ph. Eur. S2200000
traceable to USP 1623502
APIファミリー
succinylcholine
形状
solid
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 1 g
アプリケーション
pharmaceutical small molecule
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O.O.[Cl-].[Cl-].C[N+](C)(C)CCOC(=O)CCC(=O)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C14H30N2O4.2ClH.2H2O/c1-15(2,3)9-11-19-13(17)7-8-14(18)20-12-10-16(4,5)6;;;;/h7-12H2,1-6H3;2*1H;2*1H2/q+2;;;;/p-2
InChI Key
FFSBEIRFVXGRPR-UHFFFAOYSA-L
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
関連製品
Jan Code
PHR2659-1G:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.