certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to NIST 3152a
APIファミリー
sodium tripolyphosphate
形状
powder
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 1 g
アプリケーション
pharmaceutical small molecule
保管温度
2-30°C
InChI
1S/5Na.H5O10P3.6H2O/c;;;;;1-11(2,3)9-13(7,8)10-12(4,5)6;;;;;;/h;;;;;(H,7,8)(H2,1,2,3)(H2,4,5,6);6*1H2/q5*+1;;;;;;;/p-5
InChI Key
FGXJOKTYAQIFRP-UHFFFAOYSA-I
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
PHR2245-1G:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.