certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to Ph. Eur. Y0002158
APIファミリー
pyrantel
形状
liquid
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 50 mg
屈折率
n20/D 1.591 (lit.)
bp
198 °C (lit.)
75-77 °C/11 mmHg (lit.)
密度
1.2 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical small molecule
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H]C(=O)c1cccs1
InChI
1S/C5H4OS/c6-4-5-2-1-3-7-5/h1-4H
InChI Key
CNUDBTRUORMMPA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
関連製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR2083-50MG:
PHR2083-50MG-PW:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.