Merck
PHL89623
Dehydroandrographolide
phyproof® Reference Substance
別名:
(1R-(1a,2a,4aa,5β(E),8aβ))-3-[2-(Decahydro-6-hydroxy-5-(hydroxymethyl)-5,8a-dimethyl-2-methylene-1-naphthalenyl)ethylidene)-2(3H)-furanone
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥78,500
¥78,500
出荷予定日2025年4月26日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥78,500
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H28O4
CAS番号:
分子量:
332.43
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥78,500
出荷予定日2025年4月26日
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
SMILES記法
OC[C@@]([C@H](O)CC1)(C)C([C@]1(C)[C@H]2C/C=C3C=COC\3=O)CCC2=C
InChI
1S/C20H28O4/c1-13-4-7-16-19(2,10-8-17(22)20(16,3)12-21)15(13)6-5-14-9-11-24-18(14)23/h5,9,11,15-17,21-22H,1,4,6-8,10,12H2,2-3H3/b14-5+/t15-,16?,17+,19-,20-/m0/s1
InChI Key
YIIRVUDGRKEWBV-GJVBFGQCSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL89623-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)