Merck
PHL82261
Miliacin
phyproof® Reference Substance
別名:
(3β)-3-Methoxyolean-18-ene
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥102,000
¥102,000
出荷予定日2025年5月21日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥102,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C31H52O
CAS番号:
分子量:
440.74
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥102,000
出荷予定日2025年5月21日
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥98.0% (GC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
SMILES記法
O([C@@H]1C(C2[C@@]([C@@H]3[C@]([C@]4([C@@H](C5[C@@](CC4)(CCC(C5)(C)C)C)CC3)C)(CC2)C)(CC1)C)(C)C)C
InChI
1S/C31H54O/c1-26(2)16-17-28(5)18-19-30(7)21(22(28)20-26)10-11-24-29(6)14-13-25(32-9)27(3,4)23(29)12-15-31(24,30)8/h21-25H,10-20H2,1-9H3/t21-,22?,23?,24-,25+,28-,29+,30-,31-/m1/s1
InChI Key
DJAQOVIJPZOTCG-LWFXAFMDSA-N
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL82261-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)