Merck
PHL80379
カルダモニン
phyproof® Reference Substance
別名:
(2E)-1-(2,4-ジヒドロキシ-6-メトキシフェニル)-3-フェニル-2-プロペン-1-オン, (8CI);アルピネチンカルコン, (E)-2',4'-ジヒドロキシ-6'-メトキシ-カルコン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H14O4
CAS番号:
分子量:
270.28
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C(/C=C/C1=CC=CC=C1)C2=C(O)C=C(O)C=C2OC
InChI
1S/C16H14O4/c1-20-15-10-12(17)9-14(19)16(15)13(18)8-7-11-5-3-2-4-6-11/h2-10,17,19H,1H3/b8-7+
InChI Key
NYSZJNUIVUBQMM-BQYQJAHWSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
生物化学的/生理学的作用
Wnt/β-カテニンシグナリングは、小眼球症関連転写因子(MITF)やチロシナーゼの発現に関係しています。カルダモニンは、アルピニア属(ショウガ科の植物種)由来のカルコンです。最近の知見で、この化合物がWnt/β-カテニンシグナリング経路を抑制することにより、メラニン細胞の色素沈着を阻害することが確認されています。カルダモニンは、プロテアソームを介したβ-カテニンの分解(GSK-3β非依存性経路)を伴ったメカニズムによりWnt/β-カテニンシグナリングを抑制します。よって、カルダモニンは、色素過剰沈着に対する化粧品や医学的治療に利用する美白剤として有望視されています。その他の研究では、NF-kBの核トランスロケーションやIk-Bαリン酸化の抑制を通じ、抗炎症作用を発揮することも示されています。
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL80379-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)