Merck
P8903
Sigma-Aldrich
フェノールフタリン
≥92%
別名:
2-(ビス[4-ヒドロキシフェニル]メチル)安息香酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H16O4
CAS番号:
分子量:
320.34
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥92%
形状
powder
SMILES記法
Oc1ccc(cc1)C(c2ccc(O)cc2)c3ccccc3C(O)=O
InChI
1S/C20H16O4/c21-15-9-5-13(6-10-15)19(14-7-11-16(22)12-8-14)17-3-1-2-4-18(17)20(23)24/h1-12,19,21-22H,(H,23,24)
InChI Key
FFFPYJTVNSSLBQ-UHFFFAOYSA-N
関連事項
指示薬のフェノ-ルフタレインと混同しないようご注意ください。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P8903-BULK:
P8903-25G:
P8903-VAR:
P8903-5G:
P8903-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
James Sloots et al.
Forensic science international, 281, 141-146 (2017-11-13)
The Kastle-Meyer (KM) test is a quick and easy chemical test for blood used in forensic analyses. Two practical variations of this test are the KM-rub (indirect) test and the more sensitive KM-direct test, the latter of which is performed
Edward R Farnworth et al.
Nutrition journal, 6, 15-15 (2007-07-11)
The primary objective was to determine whether consumption of conjugated linoleic acids (CLAs) affected the fecal microbiota composition, fecal enzyme activity or fecal composition. Human subjects consumed (1 L/day) cows' milk (4% fat) containing (5 mg/g fat) cis-9, trans-11 CLA