安全性情報
NIST953
Neutron density monitor wire
NIST® SRM® 953, cobalt in aluminum
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 M
¥115,000
¥115,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 M
¥115,000
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥115,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
品質水準
フォーム
wire
包装
pkg of 1 m
メーカー/製品名
NIST®
詳細
This Standard Reference Material (SRM) is provided as a reference source of cobalt in aluminum alloy to serve as a neutron density monitor wire standard. For more information, please refer ot the COA and SDS.
SRM 953_cert
SRM 953_SDS
その他情報
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Cobalt (Co)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
NIST953:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ni-Cr alloy as neutron flux monitor: composition and homogeneity assessment by NAA.
Fran?a E J, et al.
J. Radioanal. Nucl. Chem., 257(1), 113-115 (2003)