安全性情報
NIST8366
EGFR and MET Gene Copy Number Standards for Cancer Measurements
NIST®SRM®
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
6 X 100 μL
¥194,000
¥194,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
6 X 100 μL
¥194,000
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥194,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
フォーム
solution
包装
vial of 6 × 100 μL
メーカー/製品名
NIST®
テクニック
qPCR: suitable
アプリケーション
genomic analysis
その他情報
Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
NIST8366:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)