安全性情報
NIST2806B
Medium test dust (MTD) in hydraulic fluid
NIST® SRM® 2806b
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
包装
pkg of 2 x 400 mL
メーカー/製品名
NIST®
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
matrix material
詳細
This Standard Reference Material (SRM) is intended for use in the calibration of instrumental response to medium test dust suspended in hydraulic fluid. A unit of SRM 2806b consists of two bottles containing polydisperse, irregularly shaped mineral dust suspended in approximately 400 mL of hydraulic fluid each. For more information, please refer to the COA and SDS.
SRM 2806B_cert SRM 2806B _SDS
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
168.8 °F
引火点(℃)
76 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
NIST2806B:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)