安全性情報
NIST2684C
Bituminous coal (nominal mass fraction 3 % sulfur)
NIST® SRM® 2684c
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 G
¥189,000
¥189,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 G
¥189,000
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥189,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
品質水準
包装
pkg of 50 g
メーカー/製品名
NIST®
アプリケーション
environmental
フォーマット
matrix material
詳細
This Standard Reference Material (SRM) is intended primarily for use in the evaluation of techniques used in the analysis of coals and materials of a similar matrix. A unit of SRM 2684c consists of 50 g of bituminous coal that was ground to pass a 212 μm (70 mesh) sieve, homogenized, packaged in an amber glass bottle under an argon atmosphere, and then sealed in an aluminized bag. For more information, please refer to the SDS and COA.
SRM 2684C_cert
SRM 2684C_SDS
その他情報
Certified for the analytes listed below.
Mercury (Hg), Sulfur (S)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Aluminum (Al), Bromine (Br), Calcium (Ca), Chlorine (Cl), Potassium (K), Magnesium (Mg), Manganese (Mn), Sodium (Na), Vanadium (V)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
NIST2684C:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Coal fly ash NIST® SRM® 2690
NIST2690
Coal fly ash