安全性情報
NIST196
Ferrochromium
NIST® SRM® 196, low-carbon
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 G
¥121,000
¥121,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 G
¥121,000
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥121,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
品質水準
包装
pkg of 100 g
メーカー/製品名
NIST®
フォーマット
matrix material
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
Certified for the analytes listed below.
Carbon (C), Chromium (Cr), Phosphorus (P), Silicon (Si)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Nickel (Ni), Sulfur (S), Manganese (Mn), Vanadium (V)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
NIST196:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)