安全性情報
NIST1768
High-purity iron
NIST® SRM® 1768
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
包装
pkg of disk
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
matrix material
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This Standard Reference Material (SRM) is a high-purity iron disk. SRM 1768 is intended for use in optical emission and X-ray spectrometric methods of analysis. A unit of SRM 1768 consists of a disk approximately 31 mm (l.2 in) in diameter and 19 mm (0.75 in) thick. For more information, plese refer to the COA and SDS.
SRM 1768_cert
SRM 1768_SDS
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
NIST1768:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)