Merck
NIST1547
モモの葉
NIST® SRM® 1547
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
包装
pkg of 50 g
メーカー/製品名
NIST®
フォーマット
matrix material
詳細
この標準物質(SRM)は、植物材料、農産食品などの材料に大量、少量、微量に含まれる元素の測定のための分析法の検証において使用することを主な目的としています。このSRMは、社内管理物質に値を割り当てるときの品質保証にも使用できます。1単位のSRM 1547は、50グラムのCoronet種桃の乾燥葉で構成されます。詳細情報については、COAおよびSDSをご覧ください。
SRM 1547_CERT
SRM 1547_SDS
アプリケーション
モモの葉は、以下の用途の標準物質として使用されてきました:
  • 誘導結合プラズマ質量分析法(ICP-MS)によるコーヒーに含まれる微量元素の測定
  • 水素化物発生原子蛍光分析法(HG-AFS)による野菜に含まれるセレンの定量
  • ケルダール窒素の推定のためのマイクロ波/超音波(MW/US)を用いる消化法の有効性の検証
その他情報
以下に記載する分析物に関して認証されています。値および詳細は証明書をご覧ください
窒素(N)、亜リン酸
微量元素:アルミニウム(Al)、アンチモン(Sb)、バリウム(Ba)、ホウ素(B)、臭素(Br)、カドミウム(Cd)、カルシウム(Ca)、セリウム(Ce)、塩素(Cl2)クロム(Cr)、コバルト(Co)、銅(Cu)、ユーロピウム(Eu)、ガドリニウム(Gd)、ヨウ素(I)、鉄(Fe)、ランタン(La)、鉛(Pb)、マグネシウム(Mg)、マンガン(Mn)、水銀(Hg)、モリブデン(Mo)、ネオジム(Nd)、ニッケル(Ni)、カリウム(K)、ルビジウム(Rb)、サマリウム(Sm)、スカンジウム(Sc)、ナトリウム(Na)、ストロンチウム(Sr)、硫黄(S)、テルビウム(Tb)、トリウム(Th)、ウラン(U)、バナジウム(V)、亜鉛(Zn)
マトリックス群:果物及び野菜
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact カスタマーサポート
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
Determination of selenium in vegetables by hydride generation atomic fluorescence spectrometry
Smrkolj P and Stibilj V
Analytica Chimica Acta, 512(1), 11-17 (2004)
The use of advanced chemometric techniques and trace element levels for controlling the authenticity of organic coffee
Barbosa RM, et al.
Food Research International, 61, 246-251 (2014)
A simultaneous, direct microwave/ultrasound-assisted digestion procedure for the determination of total Kjeldahl nitrogen.
Domini C, et al.
Ultrasonics Sonochemistry, 16(4), 564-569 (2009)