安全性情報
LTN-AH2-1
LoTox Natural Ara h 2 (Arachis hypogaea allergen 2), peanut
pkg of 250 μg, storage temp.:-20°C
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 μG
¥186,700
¥186,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
250 μG
¥186,700
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥186,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
analytical standard
アッセイ
>95%
分子量
17-19 kDa (doublet)
包装
pkg of 250 μg
メーカー/製品名
InBio
テクニック
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
詳細
Produced and qualified by Indoor Biotechnologies.
Source: Light roasted peanut flour (Runner cultivar)
Formulation: Preservative and carrier-free in sterile, endotoxin-free, phosphate buffered saline, pH 7.4
Concentration: See product insert
Purification: From delipidated peanut extract by multi-step chromatography. Purity on silver stained SDS-PAGE >95%
Notes:
(1) Ara h 2 appears as a doublet.
(2) Avoid repeated Freeze/Thaw cycles. It is recommended to aliquot the product upon first thaw and freeze in working aliquot volumes.
免責事項
Allergens are provided for research and commercial use in vitro:  not for human in vivo or therapeutic use.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
LTN-AH2-1:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Identification and characterization of a second major peanut allergen, Ara h II, with use of the sera of patients with atopic dermatitis and positive peanut challenge.
Burks AW.
The Journal of Allergy and Clinical Immunology, 90, 926-969 (1992)