Merck
LIGHTOX26
Sigma-Aldrich
LightOx26
≥95% (HPLC)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥35,070
¥35,070
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥35,070
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H27NO2
CAS番号:
分子量:
349.47
UNSPSCコード:
12352101
NACRES:
NA.22
¥35,070
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
powder
保管温度
2-8°C
SMILES記法
N1(CCC(c2c1ccc(c2)c3ccc(cc3)\C=C\C(=O)O)(C)C)C(C)C
InChI Key
CBXGBVMKROHWAL-KPKJPENVSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
Fluorescence microscopy, fluorescent retinoid binding assay, fluorescence spectroscopy.
生物化学的/生理学的作用
Strong ligand for retinoic acid receptor proteins
特徴および利点
LightOx26 is a synthetic analogue of all-trans-retinoic acid (ATRA), that exhibits solvatochromatic fluorescence emission when excited with UV or 405 nm light. The compound is a strong ligand for the retinoic acid receptor proteins (RARs) and related cellular retinoic acid binding proteins (CRABPI/II) and can, therefore, be used as a replacement for ATRA in cellular assays involving retinoid signaling processes. LightOx26 can be utilised to study retinoid behaviour using fluorescence microscopy, employed in a competitive fluorometric ligand-binding assay for direct determination of the strength of binding of non-fluorescent retinoids to a protein target, and as a fluorophore in fluorescence spectroscopy.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
その他情報
Chemical Equivalency 1ea=1mg
法的情報
LightOx is a trademark of LightOx Ltd.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
LIGHTOX26-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Fluorescent retinoic acid analogues for use in cellular imaging, protein-ligand binding assays, and flow cytometry to bypass traditional problems associated with fluorescent probes.
細胞イメージング、タンパク質リガンド結合アッセイ、フローサイトメトリーで使用可能な蛍光レチノイン酸類縁体