Merck
GXAR501FM02E
Supelco
MicroMist Nebulizer
0.2 mL/min with EzyFit & EzyLok
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
SB.32
品質
0.2 mL/min with EzyFit & EzyLok
メーカー/製品名
(AR50-1-FM02E)
適合性
Jobin Yvon/Horiba 24, 38 & 138 Series, Ultima, Activa
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Includes EZT-050 EzyFit Connector with 0.50mm ID x 1.3mm OD x 700mm L tubing (1 unit)
  • Includes EL-1 EzyLok Connector Kit
  • This nebulizer supersedes AR50-1-FM02
  • Suggested Gas Flow 1 L/min
  • Suggested Sample Uptake 0.2 mL/min
法的情報
MicroMist is a trademark of Glass Expansion Pty Ltd
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)