Merck
GXAR27075FC2E
Supelco
Conikal Nebulizer
2 mL/min with EzyFit & EzyLok
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
SB.32
品質
2 mL/min with EzyFit & EzyLok
メーカー/製品名
(AR27-075-FC2E)
適合性
Spectro/Ametek EOP/Modula, CIROS, Genesis, ARCOS
Spectro/Ametek SOP/Modula, CIROS, Genesis, ARCOS
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Includes EZT-075 EzyFit Connector with 0.75mm ID x 1.3mm OD x 700mm L tubing (1 unit)
  • Includes EL-1 EzyLok Connector Kit
  • Suggested Gas Flow 0.75 L/min
  • Suggested Sample Uptake 2 mL/min
法的情報
Conikal is a trademark of Glass Expansion Pty Ltd
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)