Merck
GX318088098
Supelco
Radial Purge Window
Short (32 mm) for 3000DV or 2000DV
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
SB.32
メーカー/製品名
31-808-8098
適合性
PerkinElmer Optima 2000/4000/5000/7000 DV Series
PerkinElmer Optima 3000DV, 3100DV, 3200DV, 3300DV
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)