Merck
GX318000003
Supelco
Quartz Torch Bonnet
for 700-ES or Vista Radial
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
SB.32
メーカー/製品名
31-800-0003
適合性
Agilent/Varian 700-ES Series Radial, Vista Radial, Liberty 100/120/150/200/220
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)