Merck
GX308070528
Supelco
Quartz Torch
High Solids Full Length with 90 Deg. Bend & 2.3 mm Injector
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
SB.32
品質
High Solids Full Length with 90 Deg. Bend & 2.3 mm Injector
for 700-ES or Vista Axial
メーカー/製品名
(30-807-0528)
適合性
Agilent/Varian 700-ES Series Axial, Vista Axial
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)