Merck
GX308070516
Supelco
Quartz Torch
with 1.0 mm Injector
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115710
NACRES:
SB.32
品質
for Agilent7500
with 1.0 mm Injector
メーカー/製品名
(30-807-0516)
適合性
Agilent/HP 7500
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Choose GAZ-0604 GazFit Connectors for easy connection of gas tubes to torch side arms
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)