スキップする
ERMFA016
Charpy specimens (impact toughness)
ERM®, certified reference material, 120 J
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
1 ea
カートの在庫状況を確認する
¥65,100
この商品について
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
¥65,100
カートの在庫状況を確認する
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
grade
certified reference material
agency
ERM®, certified by the BSC
manufacturer/tradename
JRC
application(s)
life science and biopharma
Packaging
set with 5 bars
Analysis Note
A JRC Certificate of Analysis is included with the product, a pdf copy of the CoA and other documentation you can find here:
please visit the JRC webpage
Legal Information
ERM is a registered trademark of European Commission
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
IRMM471BCR287BBCR287A
vibrant-m
BCR287B
description
ERM®, certified reference material, 120 J
description
IRMM®, certified reference material
description
BCR®, certified reference material, chips
description
BCR®, certified reference material, square blocks
application(s)
life science and biopharma
application(s)
general analytical
application(s)
general analytical
application(s)
general analytical
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
agency
ERM®, certified by the BSC
agency
IRMM®
agency
BCR®
agency
BCR®
Still not finding the right product?
保管分類
13 - Non Combustible Solids
一体何が起きているの?
WGK 3
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
適用法令
ERMFA016-1EA:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)